Läs mer
Eritadenine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eritadenine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N5O4/c10-7-5-8(12-2-11-7)14(3-13-5)1-4(15)6(16)9(17)18/h2-4,6,15-16H,1H2,(H,17,18)(H2,10,11,12)/t4-,6-/m1/s1 |
| Procent renhet | >95% |