Läs mer
Heidolph™ Erlenmeyer Bilaga
Produktkod. 10408922 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Håller:
100 ml Erlenmeyer-kolvar
1000 ml Erlenmeyer-kolvar
25 ml Erlenmeyer-kolvar
250 ml Erlenmeyer-kolvar
50 ml Erlenmeyer-kolvar
500 ml Erlenmeyer-kolvar
Antal positioner:
2
4
5
9
14
22
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10408922
Brand: Heidolph™ 5497500000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 och Promax 1020
Tillbehör för upp till 22 Erlenmeyer-kolvar (25, 50, 100, 250, 500 eller 1000 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 250 ml Erlenmeyer-kolvar
Produkttyp Erlenmeyer Bilaga
För användning med (utrustning) Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 och Promax 1020
Antal positioner 5