Läs mer
Heidolph™ Erlenmeyer Bilaga
Produktkod. 10509721 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Håller:
100 ml Erlenmeyer-kolvar
1000 ml Erlenmeyer-kolvar
25 ml Erlenmeyer-kolvar
250 ml Erlenmeyer-kolvar
50 ml Erlenmeyer-kolvar
500 ml Erlenmeyer-kolvar
Antal positioner:
2
4
5
9
14
22
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Antal positioner unitSize
10509721 25 ml Erlenmeyer-kolvar 22 Varje
10364721 50 ml Erlenmeyer-kolvar 14 Varje
10673021 100 ml Erlenmeyer-kolvar 9 Varje
10408922 250 ml Erlenmeyer-kolvar 5 Varje
10767441 500 ml Erlenmeyer-kolvar 4 Varje
10603031 1000 ml Erlenmeyer-kolvar 2 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10509721 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5497200000
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 och Promax 1020
Tillbehör för upp till 22 Erlenmeyer-kolvar (25, 500 eller 1000 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 25 ml Erlenmeyer-kolvar
Produkttyp Erlenmeyer Bilaga
För användning med (utrustning) Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 och Promax 1020
Antal positioner 22