Läs mer
Heinz Herenz Erlenmeyer Caps
Beskrivning
- Erlenmeyers kepsar
- Aluminium
- 38 mm
- Utan handtag
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Produkttyp | Hatt utan handtag |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutningstyp | Rak randlös hals |
| Diameter (metrisk) Yttre | 38 mm |
| Stängningsstorlek | 38 mm |