Learn More
Heinz Herenz Erlenmeyer Caps
Product Code. 30158407
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Färg:
Blått
Rött
Silver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Färg
30158407 Rött
30158388 Blått
30158313 Silver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 30158407 missing translation for 'mfr' Heinz Herenz missing translation for 'supplierNo' 1080926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1102.50 SEK
    724.60 SEK / Paket med 10
    Save 377.90 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 09-10-2026
Erlenmeyer-keps utan handtag.
  • Erlenmeyers kepsar
  • Aluminium
  • 38 mm
  • Utan handtag
Specifications
Färg Rött
Produkttyp Hatt utan handtag
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Rak randlös hals
Diameter (metrisk) Yttre 38 mm
Stängningsstorlek 38 mm