Läs mer
OHAUS™ Erlenmeyer kolvklämma
Handla allt Ohaus Produkter
För användning med (utrustning):
1 L Erlenmeyerkolv
2 L Erlenmeyerkolv
2,8 L Erlenmeyerkolv
3 L Erlenmeyerkolv
4 L Erlenmeyerkolv
5 L Erlenmeyerkolv
6 L Erlenmeyerkolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av rostfritt stål
- För användning med flaskor
- Designad för att säkert hålla flaskan på plats
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kolvklämma |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | 2,8 L Erlenmeyerkolv |
| För användning med (applikation) | Håller flaskor |
| Beskrivning | 2,8 liter Erlenmeyer kolvklämma |
| Färg | Silver |
| Typ av käke | Four Interlocking |