Läs mer
OHAUS™ Erlenmeyer kolvklämma
OHAUS™ Erlenmeyer Flask Clamp är designad för att säkert greppa och placera olika storlekar av kolvar.
Brand:  OHAUS™ 30400093
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15752509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1885.00 SEK
    1864.62 SEK / Varje
    Spara 20.38 SEK
    1% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 14-11-2025
Beskrivning
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • För användning med flaskor
  • Designad för att säkert hålla flaskan på plats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Kolvklämma
3 L Erlenmeyerkolv
3 liters Erlenmeyer kolvklämma
Four Interlocking
Rostfritt stål
Håller flaskor
Silver
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
OHAUS™ Erlenmeyer kolvklämma > För användning med: 3 L Erlenmeyer-kolv