Läs mer
OHAUS™ Erlenmeyer kolvklämma
Produktkod. 15772509 Handla allt Ohaus Produkter
För användning med (utrustning):
1 L Erlenmeyerkolv
2 L Erlenmeyerkolv
2,8 L Erlenmeyerkolv
3 L Erlenmeyerkolv
4 L Erlenmeyerkolv
5 L Erlenmeyerkolv
6 L Erlenmeyerkolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15772509
Brand: OHAUS™ 30400095
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Erlenmeyer Flask Clamp är designad för att säkert greppa och placera olika storlekar av kolvar.
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • För användning med flaskor
  • Designad för att säkert hålla flaskan på plats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kolvklämma
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) 5 L Erlenmeyerkolv
För användning med (applikation) Håller flaskor
Beskrivning 5 liter Erlenmeyer kolvklämma
Färg Silver
Typ av käke Four Interlocking