Läs mer
Reitenspiess™ Erlenmeyer kolvar och flaskor Borste
Produktkod. 10271221
Change view
Längd (metrisk):
470 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10271221 470 mm Varje
1 options
Produktkod. 10271221 Leverantör Reitenspiess™ Leverantörsnummer 23630234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.57 SEK
    109.94 SEK / Paket med 1
    Save 176.63 SEK
    61% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reitenspiess™ Erlenmeyer kolvar och flaskor Borste– har en huvudstorlek på 60 mm och är ett användbart verktyg i laboratoriet för rengöring, desinficering och sterilisering av Ehrlenmeyers laboratorieglas.
  • 60 mm diameter
  • För rengöring, desinficering, sterilisering av Eherlenmeyer-kolven
  • Sterila
Specifikationer
Produkttyp Erlenmeyer flaskor och flaskor
Diameter (metrisk) borst 60 mm
För användning med (applikation) Rengöring, desinfektion, sterilisering
Längd (metrisk) 470 mm
Kvantitet 1 st