Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-kolvar med konisk slipad fog
Produktkod. 10149120
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Hylsled:
14/23 NS
19/26 NS
24/29 NS
29/32 NS
45/40 NS
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Hylsled unitSize
10149120 1000 mL 45/40 NS Paket med 10
10472921 100 mL 14/23 NS Paket med 10
10523671 100 mL 24/29 NS -
15360885 2000 mL 29/32 NS Paket med 10
11870482 10 mL 14/23 NS Paket med 10
10352801 2000 mL 45/40 NS Paket med 10
10074250 200 mL 24/29 NS -
10334931 250 mL 19/26 NS Paket med 10
10268170 250 mL 24/29 NS Paket med 10
10712522 250 mL 45/40 NS Paket med 10
17705804 25 mL 19/26 NS -
10303141 25 mL 14/23 NS -
10261451 300 mL 45/40 NS Paket med 10
10185780 500 mL 24/29 NS Paket med 10
10204341 5 L 45/40 NS Varje
10392751 500 mL 45/40 NS Paket med 10
15300895 50 mL 14/23 NS Paket med 10
10064250 50 mL 24/29 NS -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 10149120 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 03024570
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4126.41 SEK
    3150.46 SEK / Paket med 10
    Save 975.95 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker och enkel blandning, hällning och förvaring av kemikalier i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-flaskor med konisk slipfog är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Enl. till DIN EN ISO 4797
  • Med våg (ca volym/ml)
  • Med inskriptionsetikett
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Med konisk fog, med hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
Specifikationer
Beskrivning Konisk slipad fog, inskriptionsetikett
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Hylsled 45/40 NS
Diameter (metrisk) Yttre 131 mm