Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer-flaskor, smal hals
Beskrivning
- Enl. till DIN ISO 1773
- Med pärlkant
- Med examen
- Material: DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) yttre hals | 34 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 180 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |