Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer-flaskor, smal hals
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
1 L
3 L
Höjd (metrisk):
75 mm
90 mm
105 mm
131 mm
156 mm
180 mm
220 mm
310 mm
Beskrivning
- Enl. till DIN ISO 1773
- Med pärlkant
- Med examen
- Material: DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) yttre hals | 22 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | Duran Glas |
| Höjd (metrisk) | 75 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |