Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer Flasks Wide Neck
Produktkod. 10708091
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
200 mL
1 L
2 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10708091 100 mL
10060451 2 L
10244391 1 L
10305841 200 mL
10528421 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10708091 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 07025037
Beräknad leverans: 07-10-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Enl. till DIN ISO 24450 och utöver standard
  • Med pärlkant
  • Med examen
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Diameter (metrisk) yttre hals 34 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Inkluderar Pärlkant och gradering
Antal per förpackning 10/Pk.
Diameter (metrisk) Yttre 64 mm