Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer-flaskor med DIN-gänga
Diameter (metrisk) Yttre:
64 mm
85 mm
105 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Med DIN-gänga (GL) och skruvlock (röd)
- Med våg (ca volym /ml)
- Med inskriptionsetikett
- Material: DURAN™ (kolv), PBT (kapsyl)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Trådstorlek | 32 GL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 85 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |