Läs mer
Glassco Laboratory Equipments Erlenmeyer glasflaska Heavy Duty
Produktkod. 31937694
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31937694 250 mL
31937687 50 mL
31937679 100 mL
31937661 500 mL
31937696 1000 mL
31937651 2000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31937694 Leverantör Glassco Laboratory Equipments Leverantörsnummer EU231.237.05
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kraftig Erlenmeyer-glaskolv med smal öppning för allmänt laboratoriebruk.
  • Kraftiga Erlenmeyer-glasflaskor med smala öppningar
  • Finns i kapaciteter på 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml och 2000 ml
  • Tillverkad av värmetåligt ASTM E-438 Typ 1, Boro 3.3 glas
  • Tungväggskonstruktion
  • Uppfyller ISO 1773
  • Tryckt med hållbar vit emalj
  • Förstärkt tjock kant hjälper till att minska flagning och brott
  • Kemikaliebeständiga
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Produkttyp Tung Erlenmeyer-kolv
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun stil Smal
Sterilitet Icke-steril
Bottenform Plan
Ytbehandling Hold (Håll)