Läs mer
Reitenspiess™ Erlenmeyer kolv och flaskor borste
Produktkod. 10179460
Change view
Längd (metrisk):
340 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
10179460 340 mm
1 options
Produktkod. 10179460 Leverantör Reitenspiess™ Leverantörsnummer 10000434
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Reitenspiess™ Erlenmeyer kolv och flaskor Borste för att rengöra, desinficera och sterilisera Ehrlenmeyer laboratorieglas.
  • 45 mm huvudstorlek
  • För Ehrlemnmeyer laboratorieglas
  • Sterila
Specifikationer
Produkttyp Erlenmeyer kolv och flaskor borste
Diameter (metrisk) borst 45 mm
Längd (metrisk) 340 mm
Kvantitet 1 st