Läs mer
Erlose, MP Biomedicals™
Produktkod. 11432741 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432741 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11432741 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219866883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26225.00 SEK
    24981.09 SEK / 250mg
    Save 1243.91 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erlose
CAS 13101-54-7
Färg Vitt
Molekylformel C18H32O16
MDL-nummer MFCD00190706
Kvantitet 250 mg
Synonym erlose, glucosylsucrose, sucrosylglucose, beta-d-fructofuranosyl alpha-d-glucopyranosyl-1->4-alpha-d-glucopyranoside, alpha-maltosyl beta-fructofuranoside, alpha-d-glc-1->4-alpha-d-glc-1->2-beta-d-fru, a-d-glucopyranoside, b-d-fructofuranosyl o-a-d-glucopyranosyl-1, alpha-d-glucopyranoside, beta-d-fructofuranosyl o-alpha-d-glucopyranosyl-1-4, alpha-d-glucopyranosyl-1,2,3,4-alpha-d-glucopyranosyl-1,2-beta-d-fructofuranoside, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-6-2s,3s,4s,5r-3,4-dihydroxy-2,5-bis hydroxymethyl oxolan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol
InChI-nyckel FVVCFHXLWDDRHG-KKNDGLDKSA-N
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)CO)O)O)O)O
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)ox olan-2-yl]oxi-4,5-dihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 504.438
PubChem CID 193471
ChEBI CHEBI:55512
Formel vikt 504.4
Fysisk form Kristallint pulver