missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Erlose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erlose |
| CAS | 13101-54-7 |
| Molekylformel | C18 H32 O16 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Fructofuranoside, O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-α-D-glucopyranosyl, β-D- (7CI), Fructofuranoside, α-maltosyl, β-D- (6CI), Glucopyranoside, β-D-fructofuranosyl 4-O-α-D-glucopyranosyl-, α-D- (8CI), β-D-Fructofuranosyl O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-α-D-glucopyranoside, Erlose, Fructomaltose |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32O16/c19-1-5-8(23)10(25)12(27)16(30-5)32-14-7(3-21)31-17(13(28)11(14)26)34-18(4-22)15(29)9(24)6(2-20)33-18/h5-17,19-29H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-,15+,16-,17-,18+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 504.437 |
| Formel vikt | 504.169 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?