missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Erlotinib-13C6 Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30378606
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30378606 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30378606 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE6250032.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Erlotinib-13C6 Hydrochloride
CAS 1210610-07-3
Molekylformel C1613C6H23N3O4 • HCl
Kvantitet 2.5 mg
Synonym N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine-13C6 Hydrochloride, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-(3-ethynylanilino)quinazoline-13C6 Hydrochloride, [6,7-Bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-yl]-(3-ethynylphenyl)amine-13C6 HydrochloridCP 358774-13C6, OSI 774-13C6, Tarceva-13C6
InChI formel InChI=1S/C22H23N3O4.ClH/c1-4-16-6-5-7-17(12-16)25-22-18-13-20(28-10-8-26-2)21(29-11-9-27-3)14-19(18)23-15-24-22;/h1,5-7,12-15H,8-11H2,2-3H3,(H,23,24,25);1H/i5+1,6+1,7+1,12+1,16+1,17+1;
LEDER C#C[13C]1=[13CH][13CH]=[13CH][13C](NC2=NC=NC3=CC(OCCOC)=C(OCCOC)C=C32)=[13CH]1.Cl
IUPAC-namn N-(3-ethynylphenyl-1,2,3,4,5,6-13C6)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 435.85
Formel vikt 435.17
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.