Läs mer
Erlotinib Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Erlotinib Hydrochloride (CP-358774 Hydrochloride) inhibits purified EGFR kinase with an IC50 of 2 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erlotinib Hydrochloride |
| CAS | 183319-69-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H24ClN3O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | CP-358774 hydrochlorideNSC 718781 hydrochlorideOSI-774 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6.2 mg/mL (14.42 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | COCCOC1=CC2=NC=NC(NC3=CC=CC(C#C)=C3)=C2C=C1OCCOC.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 429.9 |
| Visa mer |