Läs mer
Erlotinib Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Erlotinib Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erlotinib, Hydrochloride Salt |
| CAS | 183319-69-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Erlotinib, Hydrochloride Salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H23 N3 O4 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | N-(3-ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-Quinazolinamine, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-(3-ethynylanilino)quinazoline hydrochloride, CP 358774, Erlotinib hydrochloride, OSI 774, Tarceva, [6,7-Bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-yl]-(3-ethynylphenyl)amine hydrochloride, N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine Hydrochloride, N-(3-ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-Quinazolinamine, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-(3-ethynylanilino)quinazoline hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23N3O4.ClH/c1-4-16-6-5-7-17(12-16)25-22-18-13-20(28-10-8-26-2)21(29-11-9-27-3)14-19(18)23-15-24-22;/h1,5-7,12-15H,8-11H2,2-3H3,(H,23,24,25);1H |
| LEDER | Cl.COCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#C)c2cc1OCCOC |
| IUPAC-namn | N-(3-ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine;hydrochloride |
| Visa mer |