Läs mer
Erlotinib Hydrochloride (Tarceva), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erlotinib, Hydrochloride Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23N3O4.ClH/c1-4-16-6-5-7-17(12-16)25-22-18-13-20(28-10-8-26-2)21(29-11-9-27-3)14-19(18)23-15-24-22;/h1,5-7,12-15H,8-11H2,2-3H3,(H,23,24,25);1H |
| Formel vikt | 429.1455 |
| Procent renhet | >95% |