Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Erlotinib hydroklorid
Produktkod. 15821032 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15821032 1 g 1g
15831032 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15821032 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 462330010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 183319-69-9 | C22H24ClN3O4 | 429.90 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 183319-69-9
Molekylformel C22H24ClN3O4
Molekylvikt (g/mol) 429.90
InChI-nyckel GTTBEUCJPZQMDZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn N-(3-etynylfenyl)-6,7-bis(2-metoxietoxi)kinazolin-4-aminhydroklorid
LEDER Cl.COCCOC1=C(OCCOC)C=C2C(NC3=CC=CC(=C3)C#C)=NC=NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erlotinib hydrochloride
Smältpunkt 215.0°C to 227.0°C
Färg Klart
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dimethylsulfoxide, slightly soluble in ethanol
Formel vikt 429.9
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Erlotinib hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Erlotinib hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.