Läs mer
Erlotinib, MedChemExpress
Beskrivning
Erlotinib (CP-358774) is a directly acting EGFR tyrosine kinase inhibitor, with an IC50 of 2 nM for human EGFR. Erlotinib reduces EGFR autophosphorylation in intact tumor cells with an IC50 of 20 nM. Erlotinib is used for the treatment of non-small cell lung cancer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erlotinib |
| CAS | 183321-74-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H23N3O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | CP-358774 NSC 718781 OSI-774 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 3.94 mg/mL (10.01 mM; ultrasonic and warming and heat to 40°C) |
| LEDER | C#CC1=CC=CC(NC2=NC=NC3=C2C=C(C(OCCOC)=C3)OCCOC)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.44 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?