missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Erlotinib, MedChemExpress

Produktkod. 16411936
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16411936 500 mg
16407896 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16411936 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50896

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Erlotinib (CP-358774) is a directly acting EGFR tyrosine kinase inhibitor, with an IC50 of 2 nM for human EGFR. Erlotinib reduces EGFR autophosphorylation in intact tumor cells with an IC50 of 20 nM. Erlotinib is used for the treatment of non-small cell lung cancer.

Erlotinib (CP-358774) is a directly acting EGFR tyrosine kinase inhibitor, with an IC50 of 2 nM for human EGFR. Erlotinib reduces EGFR autophosphorylation in intact tumor cells with an IC50 of 20 nM. Erlotinib is used for the treatment of non-small cell lung cancer.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Erlotinib
CAS 183321-74-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H23N3O4
Kvantitet 500 mg
Synonym CP-358774 NSC 718781 OSI-774
Löslighetsinformation DMSO : 3.94 mg/mL (10.01 mM; ultrasonic and warming and heat to 40°C)
LEDER C#CC1=CC=CC(NC2=NC=NC3=C2C=C(C(OCCOC)=C3)OCCOC)=C1
Molekylvikt (g/mol) 393.44
Formel vikt 393.44
Procent renhet 99.54%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.