Läs mer
ERM (LRRKtide) substrat
Produktkod. 10481695
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10481695 1 ml 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10481695 Leverantör Invitrogen Leverantörsnummer PV5093
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
ERM (LRRKtide) substrat
Ett peptidsubstrat baserat på ezrin/radixin/moesin (ERM) som är fosforylerat av LRRK2- och LRRK2-mutanter. För användning med Adapta™ Universell kinasanalys (PV5099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aminosyrasekvens RLGRDKYKTLRQIRQ
Analysinträde Biokemisk ADP-ackumulering
Innehåll och lagring 2 mM ERM (LRRKtide) peptidsubstrat i 50 mM HEPES (pH 7,5), 0,01 % Brij-35 10 mM MgCl2 och 1 mM EGTA. Förvara vid -20 °C.
Detektionsmetod fluorescens
Kvantitet 1 ml
Substrat peptid baserad på ezrin/radixin/moesin (ERM)
Substrategenskaper Peptidbaserat substrat
Typ av substrat Kinas substrat
Målenzym Serin/treoninkinaser
Gen-ID (Entrez) 120892
Molekylvikt (g/mol) 1931.2 Da
Frakt skick Torr is
Målinträde LRRK2 G2019S, LRRK2
Validerade kinaser LRRK2