missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ERP44 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Produktkod. 18045517 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18045517 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18045517 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297000UV

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

ERP44 Polyclonal specifically detects ERP44 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen ERP44
Användningsområden Western Blot, ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 350
Utspädning Western Blot, ELISA
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias endoplasmic reticulum protein 44, endoplasmic reticulum resident protein 44 kDa, ER protein 44, ERp44, KIAA0573endoplasmic reticulum resident protein 44, PDIA10, protein disulfide isomerase family A, member 10, thioredoxin domain containing 4 (endoplasmic reticulum), Thioredoxin domain-containing protein 4, TXNDC4
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant ERP44 (NP_055866.1; Met1-Asp402).
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23071
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.