Läs mer
Ertapenem Methyl Ester Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ertapenem Methyl Ester Sodium Salt |
| CAS | 1632985-10-4 |
| Molekylformel | C23H26N3NaO7S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3-[[(3S,5S)-5-[[[3-(Ethoxycarbonyl)phenyl]amino]carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic Acid Sodium Salt |
| LEDER | [Na+].COC(=O)c1cccc(NC(=O)[C@@H]2C[C@@H](CN2)SC3=C(N4[C@H]([C@H]3C)[C@@H]([C@@H](C)O)C4=O)C(=O)[O-])c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 511.52 |