Läs mer
Melford Ertapenem natriumsalt
Produktkod. 30018251
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018251 5 g
30018250 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018251 Leverantör Melford Leverantörsnummer E321005.0
Ertapenemnatriumsalt är ett potent antibiotikum och tillhör antibiotikaklassen karbapenem.
Ertapenemnatriumsalt är ett potent antibiotikum och tillhör antibiotikaklassen karbapenem.
Det är effektivt mot ett brett spektrum av grampositiva och gramnegativa bakterier, inklusive multiresistenta stammar.
Inom området mikrobiologi och forskning om infektionssjukdomar används Ertapenem Sodium Salt ofta som ett verktyg för att studera bakteriell mottaglighet och resistens. Det kan användas i antimikrobiell känslighetstestning för att bestämma effektiviteten av olika antibiotika mot bakterieisolat.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ertapenem Sodium Salt
CAS 153773-82-1
Kvantitet 5 g
Molekylformel C22H24N3NaO7S