Läs mer
Eriksyrametylester, TRC
Produktkod. 30135383
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
25 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135383 25 mL
30133803 5 mL
30005828 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135383 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE64991525ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-34-9
Molekylformel C23 H44 O2
Molekylvikt (g/mol) 352.59
Synonym Methyl Erucate, 13-Docosenoic acid, methyl ester, (13Z)-, 13-Docosenoic acid, methyl ester, (Z)- (8CI), Brassidic acid, methyl ester (6CI), (Z)-Erucic acid methyl ester, Agnique ME 22U, Erucic acid methyl ester, Methyl 13(Z)-docosenoate, Methyl cis-13-docosenoate, Methyl erucate
IUPAC-namn metyl(Z)-dokos-13-enoat
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erucic acid methyl ester
Kvantitet 25 mL
InChI formel InChI=1S/C23H44O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h10-11H,3-9,12-22H2,1-2H3/b11-10-
Formel vikt 352.3341