Läs mer
Erikacsyra, teknik. 90%
Produktkod. 11342656
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11342656 250 g 250g
11332656 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08685.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 112-86-7 | C22H42O2 | 338,576 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-86-7
Molekylformel C22H42O2
Molekylvikt (g/mol) 338.576
MDL-nummer MFCD00063188
InChI-nyckel DPUOLQHDNGRHBS-KTKRTIGZSA-N
Synonym erucic acid, cis-13-docosenoic acid, z-docos-13-enoic acid, 13-docosenoic acid, z, cis-erucic acid, 13-cis-docosenoic acid, 13-docosenoic acid, z-13-docosenoic acid, hystrene 2290
PubChem CID 5281116
ChEBI CHEBI:28792
IUPAC-namn (Z)-dokos-13-ensyra
LEDER CCCCCCCCC=CCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erucic acid
Smältpunkt 29 °C till 33 °C
Kokpunkt 265 °C (15 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 250 g
Beilstein 1728049
Merck Index 14,3674
Formel vikt 338.58
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.