Läs mer
Erucic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erucic Acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H,23,24)/b10-9- |
| Formel vikt | 338.3185 |