Läs mer
Erucinsyra, TRC
Produktkod. 17981675
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17981675 10 g
17933075 5 g
17972865 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17981675 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE64990010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-86-7
Molekylformel C22 H42 O2
Molekylvikt (g/mol) 338.57
Synonym 13-Docosenoic acid, (Z)- (8CI), (13Z)-13-Docosenoic acid, (13Z)-Docosenoic acid, (Z)-13-Docosenoic acid, (Z)-Erucic acid, 13(Z)-Docosenoic acid, 13-cis-Docosenoic acid, Erucic acid, Hystrene 2290, Jaric 22:1, Nouracid RE 07, Prifrac 2990, cis-13-Docosenoic acid, cis-13-Erucic acid, δ13-cis-Docosenoic acid, Erucic Acid
IUPAC-namn (Z)-docos-13-enoinsyra
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erucic Acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C22H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H,23,24)/b10-9-
Formel vikt 338.3185