Läs mer
Erythralosamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erythralosamine |
| CAS | 546-57-6 |
| Molekylformel | C29 H49 N O8 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Erythromycin, 3-O-de(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)-10,11-didehydro-9-deoxo-6,11,12-trideoxy-6,9:9,12-diepoxy- (9CI), Erythralosamine (6CI,7CI,8CI), 6,15,16-Trioxatricyclo[10.2.1.11,4]hexadecane, erythromycin deriv., (1S,4S,5R,8R,9S,10S,11R,12R,14R)-5-Ethyl-9-hydroxy-2,4,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-6,15,16-trioxatricyclo[10.2.1.11,4]hexadec-2-en-7-one, Erythralosamine |
| InChI formel | InChI=1S/C29H49NO8/c1-11-21-27(7)13-15(2)29(37-27)16(3)14-28(8,38-29)24(18(5)22(31)19(6)25(33)35-21)36-26-23(32)20(30(9)10)12-17(4)34-26/h13,16-24,26,31-32H,11-12,14H2,1-10H3/t16-,17-,18+,19-,20+,21-,22+,23-,24-,26+,27+,28-,29?/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@]3(C)C[C@@H](C)C4(O3)O[C@@]1(C)C=C4C |
| Molekylvikt (g/mol) | 539.7 |
| Formel vikt | 539.3458 |