Läs mer
Erytritol, Mikromol™
Produktkod. 17959414
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17959414 250 mg
1 options
Produktkod. 17959414 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3559.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Erytritol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material meso-Erythritol
CAS 149-32-6
Analyt- eller komponentnamn meso-Erythritol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H10 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Erythritol, (2R,3S)-Butane-1,2,3,4-tetrol, meso-erythritol, 1,2,3,4-Butanetetrol, (2R,3S)-rel-, 1,2,3,4-Butanetetrol, (R*,S*)-, Erythritol (8CI), (2R,3S)-Butane-1,2,3,4-tetraol, C* Eridex 16954, C*Eridex, Cargill Zerose 16957, Eridex F 16960, Erythrit, Erythritol 100M, Erythrol, F 8015, Lakanto-S, Mesoerythritol, NIK 242, NSC 8099, Phycitol, Zerose, Zerose 01657, Zerose 16952, Zerose Tm 16957, meso-Erythritol
InChI formel InChI=1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC-namn (2S,3R)-butan-1,2,3,4-tetrol
Molekylvikt (g/mol) 122.12
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 122,0579 g/mol