Läs mer
Erytritol, TRC
Produktkod. 30376297
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30376297 500 mg
1 options
Produktkod. 30376297 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE650100500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material meso-Erythritol
CAS 149-32-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C4 H10 O4
Kvantitet 500 mg
Synonym Erythritol, (2R,3S)-Butane-1,2,3,4-tetrol, meso-erythritol, 1,2,3,4-Butanetetrol, (2R,3S)-rel-, 1,2,3,4-Butanetetrol, (R*,S*)-, Erythritol (8CI), (2R,3S)-Butane-1,2,3,4-tetraol, C* Eridex 16954, C*Eridex, Cargill Zerose 16957, Eridex F 16960, Erythrit, Erythritol 100M, Erythrol, F 8015, Lakanto-S, Mesoerythritol, NIK 242, NSC 8099, Phycitol, Zerose, Zerose 01657, Zerose 16952, Zerose Tm 16957, meso-Erythritol
InChI formel InChI=1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC-namn (2S,3R)-butan-1,2,3,4-tetrol
Molekylvikt (g/mol) 122.12
Formel vikt 122.0579