Läs mer
(± )-erytro-Aleuritinsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10255040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10255040 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10255040 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 133730250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-erythro-Aleuritic acid
Namnnotering 95%
CAS 533-87-9
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 100 °C till 105 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C16H32O5
Linjär formel HO(CH2)5CH(OH)CH(OH)(CH2)7COOH
MDL-nummer MFCD00135596
Kvantitet 25 g
Beilstein 03, III, 901
Merck Index 15, 225
Synonym aleuretic acid, 8,9,15-trihydroxypentadecane-1-carboxylic acid, 9,10,16-trihydroxypalmitic acid, 10r,9s-9,10,16-trihydroxyhexadecanoic acid, 9s,10r-9,10,16-trihydroxyhexadecanoic acid, unii-442lq2k03a component
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i etanol, etylacetat, löslig i aq. alkalilösning
InChI-nyckel MEHUJCGAYMDLEL-LSDHHAIUSA-N
LEDER C(CCCC(C(CCCCCCO)O)O)CCCC(=O)O
IUPAC-namn (9S,10R)-9,10,16-trihydroxihexadekansyra
Molekylvikt (g/mol) 304.41
PubChem CID 7269316
Formel vikt 304.41
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.