Läs mer
(+/-)-erytro-aleuritsyra, 95 %
Produktkod. 11318225
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318225 5 g 5g
11328225 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318225 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08542.06
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 533-87-9 | C16H32O5 | 304,427 g/mol
α-Aleuritinsyra är en viktig ingrediens i schellack och är också ett startreagens vid tillverkning av parfymer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
α -Aleuritinsyra är en viktig ingrediens i schellack och är också ett startreagens vid tillverkning av parfymer.
Löslighet Lösligt i vatten, alkohol, ättiksyra
och aceton.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 533-87-9
Molekylformel C16H32O5
Molekylvikt (g/mol) 304.427
MDL-nummer MFCD00135596
InChI-nyckel MEHUJCGAYMDLEL-LSDHHAIUSA-N
Synonym aleuretic acid, 8,9,15-trihydroxypentadecane-1-carboxylic acid, 9,10,16-trihydroxypalmitic acid, 10r,9s-9,10,16-trihydroxyhexadecanoic acid, 9s,10r-9,10,16-trihydroxyhexadecanoic acid, unii-442lq2k03a component
PubChem CID 7269316
IUPAC-namn (9S,10R)-9,10,16-trihydroxihexadekansyra
LEDER C(CCCC(C(CCCCCCO)O)O)CCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-erythro-Aleuritic acid
Smältpunkt 97 °C till 101 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
Beilstein 1727724
Merck Index 14,231
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, ättiksyra och aceton.
Formel vikt 304.43
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.