Läs mer
Erythro-Chloramphenicol D5 (ring D4, benzyl D) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dichloro-N-[(1R,2S)-1-deuterio-1,3-dihydroxy-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrophenyl)propan-2-yl]acetamide |
| CAS | 1426174-26-6 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Molekylformel | C11 2H5 H7 Cl2 N2 O5 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 2,2-Dichloro-N-[(1R,2S)-1-deuterio-1,3-dihydroxy-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrophenyl)propan-2-yl]acetamide, (Erythro)-Chloramphenicol D5 (ring D4, benzyl D), 2,2-Dichloro-N-[(1S,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl-2,3,5,6-d4)ethyl-2-d]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9+/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,9D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1[N+](=O)[O-])[C@@]([2H])(O)[C@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 2,2-dichloro-N-[(1R,2S)-1-deuterio-1,3-dihydroxy-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrophenyl)propan-2-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.16 |
| Visa mer |