Läs mer
Thermo Scientific Chemicals (-)-erytromycin, 98 %
Produktkod. 10155000 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10155000
Brand: Thermo Scientific Chemicals 227331000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Erythromycin (E-Mycin or erythrocin), CAS # 114-07-8, is a broad-spectrum antibiotic.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Erytromycin är ett makrolidantibiotikum som verkar genom att binda 50S ribosomala subenheten och hämma polypeptidbildning
•Erytromycin isolerades från Saccharopolyspora erythraea
Användningsområden
•Erytromycin kan användas för att störa tillväxten av grampositiva och gramnegativa bakterier
•Erytromycin har visat sig ha motoriska effekter i mag-tarmsystemet och kan användas för laboratorieforskning om migrerande motorisk komplex aktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114-07-8
Molekylformel C37H67NO13
Molekylvikt (g/mol) 733.94
MDL-nummer MFCD00084654
InChI-nyckel ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
IUPAC-namn (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetylamino)-3-hydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxi-14-etyl-7,12,13-trih ydroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxi-4-metoxi-4,6-dimetyloxan-2-yl]oxi-3,5,7,9,11,13-hexametyl-oxacyklotetradekan-2,10-dion
LEDER CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Erythromycin
Typ (-)-Erythromycin
Namnnotering 98%
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 138.0°C to 140.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Specifik rotation −74.50° (20°C c=2,ethanol)
Vatten 6.5% max. (K.F.)
Färg Vitt till gult
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98%
Merck Index 15, 3739
Löslighetsinformation Solubility in water: +/- 2 mg/mg. Other solubilities: freely soluble in alcohols, acetone, chloroform,, acetonitrile, ethyl acetate, moderately soluble in ether, ethylenedichloride, and amyl acetate
Formel vikt 733.94
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.