Läs mer
Thermo Scientific Chemicals (-)-erytromycin, 98 %
Produktkod. 10338080 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10338080 5 g Plastflaska 5g
10053110 25 g Plastflaska 25g
10155000 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10338080 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 227330050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    869.09 SEK
    750.65 SEK / 5g
    Save 118.44 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Erytromycin (E-Mycin eller erytrocin), CAS # 114-07-8, är ett bredspektrumantibiotikum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Erytromycin är ett makrolidantibiotikum som verkar genom att binda 50S ribosomala subenheten och hämma polypeptidbildning
•Erytromycin isolerades från Saccharopolyspora erythraea
Användningsområden
•Erytromycin kan användas för att störa tillväxten av grampositiva och gramnegativa bakterier
•Erytromycin har visat sig ha motoriska effekter i mag-tarmsystemet och kan användas för laboratorieforskning om migrerande motorisk komplex aktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114-07-8
Molekylformel C37H67NO13
Molekylvikt (g/mol) 733.94
MDL-nummer MFCD00084654
InChI-nyckel ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
IUPAC-namn (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetylamino)-3-hydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxi-14-etyl-7,12,13-trih ydroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxi-4-metoxi-4,6-dimetyloxan-2-yl]oxi-3,5,7,9,11,13-hexametyl-oxacyklotetradekan-2,10-dion
LEDER CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Erythromycin
Typ (-)-Erytromycin
Namnnotering 98%
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 138,0 °C till 140,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Specifik rotation −74,50° (20 °C c=2, etanol)
Vatten 6,5 % max. (K.F.)
Färg Vitt till gult
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 98%
Merck Index 15, 3739
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: +/- 2 mg/mg. Andra lösligheter: fritt löslig i alkoholer, aceton, kloroform, acetonitril, etylacetat, måttligt löslig i eter, etylendikklorid och amylacetat
Formel vikt 733.94
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.