Läs mer
Erytromycin,∽ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11421631 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421631 1 g 1g
11431631 5 g 5g
11441631 25 g 25g
11451631 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11421631 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219019701
Erytromycin∽ 98 %, vitt pulver
  • Den används i cellodlingsapplikationer med cirka 100 mg/liter.
  • Beroende på bakteriestammen har erytromycin använts mellan 50 och 200 mg/L för att kontrollera bakterietillväxt.
  • Erytromycinresistens kan induceras hos bakterier.
  • Erytromycin är ett makrolidantibiotikum som binder till 50S ribosomala subenheten och hämmar proteinsyntesen.
  • Detta är ett antimikrobiellt ämne som produceras genom tillväxten av vissa stammar av Streptomyces erythreus.
  • Det är en blandning som till stor del består av erytromycin A med mindre mängder erytromycin B och C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114-07-8
Molekylformel C37H67NO13
Molekylvikt (g/mol) 733.94
MDL-nummer MFCD00084654
InChI-nyckel ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
IUPAC-namn (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-{[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetylamino)-3-hydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxi}-14-etyl-7,12,13-trihy droxi-4-{[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxi-4-metoxi-4,6-dimetyloxan-2-yl]oxi}-3,5,7,9,11,13-hexametyl-1-oxacyklotetradekan-2,10-dion
LEDER CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Erythromycin
Typ Erythromycin
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall ∽ 98%
Synonym E-mycin, Erycin
Formel vikt 733.95