Beskrivning
- Den används i cellodlingsapplikationer med cirka 100 mg/liter.
- Beroende på bakteriestammen har erytromycin använts mellan 50 och 200 mg/L för att kontrollera bakterietillväxt.
- Erytromycinresistens kan induceras hos bakterier.
- Erytromycin är ett makrolidantibiotikum som binder till 50S ribosomala subenheten och hämmar proteinsyntesen.
- Detta är ett antimikrobiellt ämne som produceras genom tillväxten av vissa stammar av Streptomyces erythreus.
- Det är en blandning som till stor del består av erytromycin A med mindre mängder erytromycin B och C.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erythromycin |
| Typ | Erytromycin |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Analysprocentintervall | ∽98% |
| Synonym | E-mycin, Erycin |
| Formel vikt | 733.95 |
| Procent renhet | 98% |
| Kvalitet | Not Available |