Läs mer
Erythromycin A 6,9-Imino Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erythromycin A 6,9-Imino Ether |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H66N2O12/c1-14-25-37(10,44)29(41)22(6)38-32-18(2)16-36(9,51-32)31(50-34-27(40)24(39(11)12)15-19(3)46-34)20(4)28(21(5)33(43)48-25)49-26-17-35(8,45-13)30(42)23(7)47-26/h18-31,34,40-42,44H,14-17H2,1-13H3/b38-32-/t18-,19-,20+,21-,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30+,31-,34+,35-,36-,37-/m1/s1 |
| Formel vikt | 730.4616 |
| Procent renhet | >95% |