Learn More
Erythromycin A Enol Ether, Mikromol™
Description
Erythromycin A Enol Ether
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Erythromycin A Enol Ether |
| CAS | 33396-29-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Erythromycin A Enol Ether |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C37 H65 N O12 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Erythromycin Imp. E (EP), Erythromycin A Enol Ether, Erythromycin Estolate Impurity E, Erythromycin Ethylsuccinate Impurity E, Erythromycin Impurity E, Erythromycin Lactobionate Impurity E, Erythromycin Stearate Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C37H65NO12/c1-14-25-37(10,43)30(40)20(4)28-18(2)16-36(9,50-28)32(49-34-27(39)24(38(11)12)15-19(3)45-34)21(5)29(22(6)33(42)47-25)48-26-17-35(8,44-13)31(41)23(7)46-26/h19-27,29-32,34,39-41,43H,14-17H2,1-13H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@]4(C)CC(=C(O4)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)C |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R,8R,9S,10S,11R,12R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-5-ethyl-3,4-dihydroxy-9-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-2,4,8,10,12,14-hexamethyl-6,15-dioxabicyclo[10.2.1]pentadec-1(14)-en-7-one |
| Show More |