Läs mer
Erythromycin A Enol Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erythromycin A Enol Ether |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H65NO12/c1-14-25-37(10,43)30(40)20(4)28-18(2)16-36(9,50-28)32(49-34-27(39)24(38(11)12)15-19(3)45-34)21(5)29(22(6)33(42)47-25)48-26-17-35(8,44-13)31(41)23(7)46-26/h19-27,29-32,34,39-41,43H,14-17H2,1-13H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1 |
| Formel vikt | 715.4507 |
| Procent renhet | >95% |