Learn More
Erytromycin A N-oxid, Mikromol™
Beschreibung
Erytromycin A Noxid
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Erythromycin A N-Oxide |
| CAS | 992-65-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Erythromycin A N-Oxide |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C37 H67 N O14 |
| Synonym | Erythromycin, N-oxide, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., Erythromycin A N-oxide, (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]oxacyclotetradecane-2,10-dione N-Oxide, Erythromycin A 3'-N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C37H67NO14/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(52-34-28(40)24(38(11,12)46)15-19(3)48-34)21(5)29(22(6)33(43)50-25)51-26-17-36(9,47-13)31(42)23(7)49-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)[N+](C)(C)[O-])[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4S,6R)-2-[[(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-14-etyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-metoxy-4,6-dimetyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexametyl-2,10-dioxo-oxacytetradec-6-yl]oxy]-3-hydroxy-N,N,6-trimmetyloxan-4-aminoxid |
| Molekylvikt (g/mol) | 749.93 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?