Läs mer
Erythromycin B (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erythromycin B |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H67NO12/c1-14-26-20(4)29(40)21(5)28(39)18(2)16-36(9,44)33(50-35-30(41)25(38(11)12)15-19(3)46-35)22(6)31(23(7)34(43)48-26)49-27-17-37(10,45-13)32(42)24(8)47-27/h18-27,29-33,35,40-42,44H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29+,30-,31+,32+,33-,35+,36-,37-/m1/s1 |
| Formel vikt | 717.4663 |