Läs mer
Erytromycin, cellkulturklass
Beskrivning
Erytromycin, används som en makrolidantibiotisk proteinsynteshämmare. Det används i stor utsträckning i cellodlingsapplikationer. Beroende på bakteriestammen har erytromycin använts mellan 50 och 200 mg/L för att kontrollera bakterietillväxt. Erytromycinresistens kan induceras hos bakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Erytromycin är ett makrolidantibiotikum som verkar genom att binda den 50S ribosomala subenheten och hämma polypeptidbildning
- Erytromycin isolerades från Saccharopolyspora erythraea
Användningsområden
- Erytromycin kan användas för att störa tillväxten av grampositiva och gramnegativa bakterier
- Erytromycin har visat sig ha motoriska effekter i mag-tarmsystemet och kan användas i laboratorieforskning om migrerande motorisk komplexaktivitet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erythromycin |
| Typ | Erytromycin |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 10 g |
| Beilstein | 75279 |
| Merck Index | 14,3681 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten vid 2 mg/ml |
| IUPAC-namn | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-{[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetylamino)-3-hydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy}-14-etyl-7,12,13-trihydroxy-4-{[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-metoxy-4,6-dimetyloxan-2-yl]oxy}-3,5,7,9,11,13-hexametyl-1-oxacyklotetradecane-2,10-dione |
| Formel vikt | 733.93 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.