Läs mer
Erythromycin Ethyl Succinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Erythromycin A Ethylsuccinate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C43H75NO16/c1-15-29-43(11,52)36(48)24(5)33(47)22(3)20-41(9,51)38(25(6)34(26(7)39(50)57-29)59-32-21-42(10,53-14)37(49)27(8)56-32)60-40-35(28(44(12)13)19-23(4)55-40)58-31(46)18-17-30(45)54-16-2/h22-29,32,34-38,40,48-49,51-52H,15-21H2,1-14H3/t22-,23-,24+,25+,26-,27+,28+,29-,32+,34+,35-,36-,37+,38-,40+,41-,42-,43-/m1/s1 |
| Formel vikt | 861.5086 |